Principaux documents
T6525
Sigma-Aldrich
Tyr-Phe-Phe acetate salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C27H30N4O4 · C2H4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
534.60
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC(O)=O.N[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(N)=O
InChI
1S/C27H30N4O4.C2H4O2/c28-22(15-20-11-13-21(32)14-12-20)26(34)31-24(17-19-9-5-2-6-10-19)27(35)30-23(25(29)33)16-18-7-3-1-4-8-18;1-2(3)4/h1-14,22-24,32H,15-17,28H2,(H2,29,33)(H,30,35)(H,31,34);1H3,(H,3,4)/t22-,23-,24-;/m0./s1
Clé InChI
ZVGVFJUNKUGQJW-NYTZCTPBSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable