T6443
Tyrphostin AG 370
≥98%
Synonyme(s) :
2-Amino-4-(1H-indo-5′-yl)-1,1,3-tricyanobuta-1,3-diene, Tyrphostin B7
About This Item
Pureté
≥98%
Forme
solid
Pf
289 °C
Solubilité
DMSO: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
NC(\C(=C/c1ccc2[nH]ccc2c1)C#N)=C(\C#N)C#N
InChI
1S/C15H9N5/c16-7-12(15(19)13(8-17)9-18)6-10-1-2-14-11(5-10)3-4-20-14/h1-6,20H,19H2/b12-6-
Clé InChI
CMMDWEJTQUTCKG-SDQBBNPISA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Attention
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable