Key Documents
T6391
Sigma-Aldrich
Trimethylsilyl-D-(−)-sorbitol
~95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C24H62O6Si6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
615.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Pureté
~95%
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[Si](C)(C)OC[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](O[Si](C)(C)C)[C@@H](CO[Si](C)(C)C)O[Si](C)(C)C