T5830
Trap-101 hydrochloride
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
1-[1-(cyclooctylmethyl)-1,2,3,6-tetrahydro-5-(hydroxymethyl)-4-pyridinyl]-3-ethyl-1,3-dihydro-2Hbenzimidazol-2-one hydrochloride
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
H2O: ≥10 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Cl.CCN1C(=O)N(C2=C(CO)CN(CC2)CC3CCCCCCC3)c4ccccc14
InChI
1S/C24H35N3O2.ClH/c1-2-26-22-12-8-9-13-23(22)27(24(26)29)21-14-15-25(17-20(21)18-28)16-19-10-6-4-3-5-7-11-19;/h8-9,12-13,19,28H,2-7,10-11,14-18H2,1H3;1H
Clé InChI
YEVMLMQAMCKVSC-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable