T5824
TAN-67 dihydrobromide
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
(3-Hydroxyphenyl)-1,2,3,4,4a,5,12,12aa-octahydroquinolino[2,3,3-g]isoquinoline dihydrobromide, SB-205607 dihydrobromide
About This Item
Description
Store tightly sealed under nitrogen
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: soluble >20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br[H].Br[H].[H][C@@]12CN(C)CC[C@]1(Cc3nc4ccccc4cc3C2)c5cccc(O)c5
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable