T5700
Anti-Thrombin Receptor antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
AI482343, ALPHA THROMBIN RECEPTOR, CF2R, F2R, HTR, MGC28086, MGC93622, PAR-1, THROMBIN RECEPTOR, TRGPC, ThR, ThrR
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Disponibilité
not available in Japan
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 7 μg/mL using human bone marrow megakaryocytes
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... F2R(2149)
mouse ... F2r(14062)
rat ... F2r(25439)
Immunogène
Description de la cible
Forme physique
Vous ne trouvez pas le bon produit ?
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable