Key Documents
T5568
Sigma-Aldrich
Tyrphostin AG 835
≥92%
Synonyme(s) :
(+)-(S)-N-(α-Methylbenzyl)-3,4-dihydroxybenzylidenecyanoacetamide, Tyrphostin B50
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H16N2O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Pureté
≥92%
Forme
crystalline
Puissance
IC50 (860 nanomolar for the inhibition of EGFR-kinase activity.)
Solubilité
DMSO or ethanol: soluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[C@H](NC(=O)\C(=C\c1ccc(O)c(O)c1)C#N)c2ccccc2
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-12(14-5-3-2-4-6-14)20-18(23)15(11-19)9-13-7-8-16(21)17(22)10-13/h2-10,12,21-22H,1H3,(H,20,23)/b15-9+/t12-/m0/s1
Clé InChI
UMGQVUWXNOJOSJ-DGGAMASNSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Protein tyrosine kinase inhibitor.
Notes préparatoires
Tyrphostin AG 835 is soluble in ethanol and DMSO.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable