Documents
T5041
Sigma-Aldrich
Sodium triphosphate pentabasic
≥90%, suitable for photographic applications
Synonyme(s) :
Pentasodium tripolyphosphate, Sodium tripolyphosphate pentabasic
About This Item
Formule linéaire :
Na5P3O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
367.86
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
≥90%
Solubilité
H2O: soluble, clear to slightly hazy
Adéquation
suitable for photographic applications
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
Clé InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Autres remarques
Straight chain phosphates
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable