T5007
Glyceryl trilinolelaidate
~98% (capillary GC), liquid
Synonyme(s) :
1,2,3-Tri-([trans,trans]-9,12-octadecadienoyl)glycerol, Trilinolelaidin
About This Item
Essai
~98% (capillary GC)
Forme
liquid
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCC\C=C\C\C=C\CCCCCCCC(=O)OCC(COC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC)OC(=O)CCCCCCC\C=C\C\C=C\CCCCC
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter