T4951
2-((3-Trifluoromethyl)phenyl)histamine dimaleate
≥98% (HPLC), powder
Synonyme(s) :
(2-[2-(3-Trifluoromethyl)phenyl)-1H-imidazol-4-yl]ethanamine dimaleate, Compound 39
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
powder
Couleur
off-white
Solubilité
H2O: ~20 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.OC(=O)\C=C/C(O)=O.NCCc1c[nH]c(n1)-c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C12H12F3N3.2C4H4O4/c13-12(14,15)9-3-1-2-8(6-9)11-17-7-10(18-11)4-5-16;2*5-3(6)1-2-4(7)8/h1-3,6-7H,4-5,16H2,(H,17,18);2*1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2*2-1-
Clé InChI
GGDUVPKRZGATLR-SPIKMXEPSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Caractéristiques et avantages
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges