T4146
1,3,9-Trimethylxanthine
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2,6-Dihydroxy-1,3,9-trimethylpurine, Isocaffeine
About This Item
Source biologique
synthetic (organic)
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
H2O: >20 mg/mL
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CN1C(=O)N(C)c2c(ncn2C)C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-5-6(10)11(2)8(14)12(3)7(5)13/h4H,1-3H3
Clé InChI
LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable