T3932
Tyrphostin AG 1295
≥98%
Synonyme(s) :
6,7-Dimethyl-2-phenylquinoxaline
About This Item
Pureté
≥98%
Solubilité
0.1 M HCl: soluble <1 mg/mL
ethanol: soluble 10 mg/mL
methylene chloride: soluble 10 mg/mL
0.1 M NaOH: insoluble
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: insoluble
H2O: insoluble
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
Cc1cc2ncc(nc2cc1C)-c3ccccc3
Informations sur le gène
human ... EGFR(1956) , FLT3(2322) , PDGFRB(5159) , SRC(6714)
mouse ... Pdgfrb(18596)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable