Principaux documents
T3524
Sigma-Aldrich
4-(2-Thiazolylazo)resorcinol
Synonyme(s) :
2-(2,4-Dihydroxyphenylazo)thiazole, TAR
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H7N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.24
Beilstein:
204257
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12171500
Pf
211 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
Oc1ccc(\N=N\c2nccs2)c(O)c1
InChI
1S/C9H7N3O2S/c13-6-1-2-7(8(14)5-6)11-12-9-10-3-4-15-9/h1-5,13-14H/b12-11+
Clé InChI
SHNIKUXMZFPPCS-VAWYXSNFSA-N