T2825
TIQ-A
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
Thieno[2,3-c]isoquinolin-5-one
About This Item
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Solubilité
DMSO: soluble 16 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C1Nc2sccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C11H7NOS/c13-10-8-4-2-1-3-7(8)9-5-6-14-11(9)12-10/h1-6H,(H,12,13)
Clé InChI
LQJVOLSLAFIXSV-UHFFFAOYSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable