T2780
Monoclonal Anti-Tropomyosin antibody produced in mouse
clone TM311, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-Tropomyosin Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
TM311, monoclonal
Poids mol.
antigen 36-39 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
pig, chicken, bovine, rabbit, mouse, hamster, rat, human
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:400 using chicken fibroblasts
microarray: suitable
western blot: suitable using human tissue and chicken gizzard extracts
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
bovine ... TPM1(281544)
chicken ... TPM1(396366)
human ... TPM1(7168)
mouse ... Tpm1(22003)
rat ... Tpm1(24851)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
- in immunofluorescent labelling
- in immunohistochemistry
- in western blotting
- in immunoblotting
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable