Principaux documents
T2650
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
Synonyme(s) :
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
148.20
Beilstein:
2208779
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
Densité
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
Clé InChI
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable