T1816
Anti-Tumor Necrosis Factor-α antibody produced in goat
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Synonyme(s) :
Anti-TNF-α
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
lyophilized powder
Espèces réactives
pig
Technique(s)
immunohistochemistry: 15 μg/mL
indirect ELISA: 0.5-1.0 μg/mL
neutralization: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
pig ... TNF(397086)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Forme physique
Clause de non-responsabilité