T1520
DL-Threonine
BioReagent, suitable for cell culture, suitable for insect cell culture
Synonyme(s) :
(±)-2-Amino-3-hydroxybutyric acid
About This Item
Gamme de produits
BioReagent
Pureté
≥98.5% (HPLC)
Forme
powder
Technique(s)
cell culture | insect: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Couleur
white to off-white
Pf
244 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
C[C@H](O)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c1-2(6)3(5)4(7)8/h2-3,6H,5H2,1H3,(H,7,8)/t2-,3+/m0/s1
Clé InChI
AYFVYJQAPQTCCC-STHAYSLISA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Adéquation
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable