Documents
T1411
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine ethyl ester hydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24N2O4S · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
364.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-3-21-15(18)14(16)6-4-5-11-17-22(19,20)13-9-7-12(2)8-10-13;/h7-10,14,17H,3-6,11,16H2,1-2H3;1H
Clé InChI
PANCUSOLRKZFFN-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable