Principaux documents
T1292
Sigma-Aldrich
Tumor Necrosis Factor-α Human Fragment 46-65
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Asn-Gln-Leu-Val-Val-Pro-Ser-Glu-Gly-Leu-Tyr-Leu-Ile-Tyr-Ser-Gln-Val-Leu-Phe-Lys
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C110H172N24O30
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
2310.69
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Essai
≥95% (HPLC)
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCC(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc3ccc(O)cc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](Cc4ccccc4)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable