Documents
T0261
Sigma-Aldrich
Thiamphénicol
Synonyme(s) :
D-thréo-2,2-Dichloro-N-(β-hydroxy-α-[hydroxyméthyl]-4-[méthylsulfonyl]phénéthyl)acétamide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H15Cl2NO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
356.22
Numéro Beilstein :
2819542
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51284303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.85
Forme
powder
Couleur
white to off-white
Solubilité
ethanol: soluble 50 mg/mL
Spectre d'activité de l'antibiotique
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Mode d’action
protein synthesis | interferes
Chaîne SMILES 
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
Clé InChI
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Structure chimique : phénicol
Application
Le thiamphénicol est un antibiotique qui a été employé pour traiter le chancre mou chez l′homme ainsi que la blennorragie non compliquée. Il est utilisé dans des études de synthèse de protéines bactériennes au niveau de l′activité peptidyl transférase associée à l′ARNr 23S de la sous-unité ribosomale 50S. Il sert à étudier la résistance au chloramphénicol et au thiamphénicol et l′utilisation d′analogues fluorés en cas de résistance.
Actions biochimiques/physiologiques
Le thiamphénicol inhibe la synthèse des protéines mitochondriales telles que la cytochrome c oxydase.
Conditionnement
1G, 5G, 25G
Autres remarques
Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yang Liu et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 56(3), 1650-1654 (2011-12-29)
The multiresistance gene cfr was identified for the first time in an Enterococcus faecalis isolate of animal origin. The 32,388-bp plasmid pEF-01, which carried the cfr gene, was sequenced completely. Three copies of the insertion sequence IS1216 were identified in
A S Latif
The British journal of venereal diseases, 58(1), 54-55 (1982-02-01)
Thiamphenicol was used to treat 547 men with chancroid. An oral dose of 2.5g was given on the first day and a further dose of 1.25g a week later if the lesions had not healed. Eighty-seven (15.9%) patients defaulted from
Kevin S Lang et al.
Applied and environmental microbiology, 78(9), 3379-3386 (2012-02-22)
The multidrug resistance-encoding plasmids belonging to the IncA/C incompatibility group have recently emerged among Escherichia coli and Salmonella enterica strains in the United States. These plasmids have a unique genetic structure compared to other enterobacterial plasmid types, a broad host
Yang Wang et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 67(8), 1824-1827 (2012-05-12)
To investigate the presence and the genetic environment of the multiresistance gene cfr in Jeotgalicoccus pinnipedialis and Macrococcus caseolyticus from pigs. A total of 391 bacterial isolates with florfenicol MICs ≥16 mg/L were obtained from nasal swabs of 557 individual
D R Rezende et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 29(4), 559-570 (2012-01-14)
A validated method based on European and Brazilian legislation is reported. It is applicable to the simultaneous determination of chloramphenicol (CAP) and florfenicol (FF) by LC-MS/MS in liquid milk, milk powder and bovine muscle. The chromatographic analysis is completed in