SYNS371203
Synthware™ Glass syringe
borosilicate glass 3.3, capacity 5 mL
Synonyme(s) :
Synthware S371203, glass sample syringe
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech S371203
Capacité
5 mL
Description générale
Glass Syringe (For Lab Use Only), Capacity: 5.0mL
Application
kemetch; synthware; SYRINGE
Caractéristiques et avantages
Organic Chemistry
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.