SYNF819250N
Synthware™ Volumetric flask, Class A with glass stopper
borosilicate glass 3.3, capacity 250 mL
Synonyme(s) :
Synthware F819250N, measuring flask, graduated flask
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F819250N
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages