Documents
SYNF264550
Synthware Burets
class A, amber borosilicate glass 3.3, volume 50 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
amber borosilicate glass 3.3
clear
Caractéristiques
class A
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kemtech F264550
Volume
50 mL
Catégories apparentées
Description générale
Burets, Class A, Capacity: 50mL Amber Glass
Organic Chemistry
Application
kemetch; synthware; buret; class a; amber
Informations légales
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.