SRP8028
DR6 (human): FC (human)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CD358, TNFRSF21, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 21
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
>95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~80 kDa by SDS-PAGE
Conditionnement
pkg of 50 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
Couleur
white
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... TNFRSF21(27242)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Autres remarques
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable