SRP6477
LDLR human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
FH, FHC, LDLCQ2, Low-Density Lipoprotein (LDL) Receptor
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Étiquette/Marqueur
6-His tagged (C-terminus)
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 86 kDa
observed mol wt 125-140 kDa
observed mol wt 95-110 kDa by SDS-PAGE (Ala22 or Asp193 is the predicted N-terminal.)
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LDLR(3949)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable