SRP6446
CXADR/CAR human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CAR4/6, HCAR
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 24.9 kDa
observed mol wt 35 kDa by SDS-PAGE (reducing) (Leu 20 is the predicted N-terminal .)
Conditionnement
pkg of 10 and 50 μg
Impuretés
<1 EU/μg endotoxin (LAL test)
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CXADR(1525)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable