SRP6439
CD62E/E-Selectin human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
E-Selectin, ELAM1, ESEL, LECAM2, RP1-117P20.2, SELE
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 60 kDa
observed mol wt 110 kDa by SDS-PAGE (DTT-reduced. Trp22 is the predicted N-terminal.)
Conditionnement
pkg of 100 μg
pkg of 20 μg
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... SELE(6401)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable