SRP6371
Aldose Reductase human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ADR, AKR1B1, ALDR1, ALR2, AR, Aldo-keto reductase family1, member B1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
35.8 kDa (316 aa, 1-316 aa)
Conditionnement
pkg of 100 μg
Concentration
1 mg/mL
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... AKR1B1(231)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable