SRP6081
TXNRD1 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
GRIM-12, MGC9145, TR1, TRXR1, Thioredoxin reductase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Puissance
0.48 units/mL
Poids mol.
55.7 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TXNRD1(7296)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Autres remarques
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable