SRP6077
PRDX 4 human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
AOE37-2, PRDX4, PRX-4, Peroxiredoxin 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
28.8 kDa
Conditionnement
pkg of 100 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRDX4(10549)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable