SRP6060
LEFTY-I human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Left-right determination factor 1, Left-right determination factor B, Protein LEFTY-1, Protein LEFTY-B
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
38 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... LEFTY1(10637)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable