SRP6036
CD-14 from mouse
recombinant, expressed in CHO cells, 90-95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CD14, Cluster of differentiation 14
About This Item
Source biologique
mouse
Produit recombinant
expressed in CHO cells
Essai
90-95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
50.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
Endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... CD14(12475)
Description générale
Forme physique
Reconstitution
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable