SRP6027
UbcH5b human
recombinant, expressed in E. coli, ≥95% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
UbcH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
liquid
Poids mol.
17.0 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
~1.0 mg/mL
Impuretés
Endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... UB2D2(7322)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable