SRP5269
HDAC7, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
DKFZp586J0917, FLJ99588, HD7A, HDAC7A
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Essai
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
64-96 RLU/min·ng
Poids mol.
~80 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... HDAC7(51564)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable