SRP5249
PDHK3, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
PDK3
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
10.2-13.8 nmol/min·mg
Poids mol.
~69 kDa
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PDK3(5165)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.