SRP5246
PAK1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
MGC130000, MGC130001, PAKα
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
63-85 nmol/min·mg
Poids mol.
~95 kDa
Numéro d'accès NCBI
Application(s)
cell analysis
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PAK1(5058)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1