SRP5012
CDK9/CyclinK, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
C-2k, CCNK, CDC2L4, CPR4, MGC9113, PITALRE, TAK
About This Item
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
15-21 nmol/min·mg
Poids mol.
~67 kDa (CyclinK)
~68 kDa (CDK9)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CCNK(8812) , CDK9(1025)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable