SRP5008
CDK1/CyclinA1, active, GST tagged human
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonyme(s) :
CCNA1, CDC2
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Gamme de produits
PRECISIO® Kinase
Pureté
≥70% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
32-48 nmol/min·mg
Poids mol.
~58 kDa (CDK1)
~81 kDa (CyclinA1)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CCNA1(8900) , CDK1(983)
Description générale
Forme physique
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable