SRP4515
Artemin human
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
ART, ARTN, EVN, NBN
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥98% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Puissance
2-5 ng/mL ED50 (it′s ability to stimulate the proliferation of human SH-SY5Y cells)
Poids mol.
~24 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... ARTN(9048)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Reconstitution
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable