SRP4247
MIP-1beta human
recombinant, expressed in E. coli, ≥99% (SDS-PAGE), ≥99% (HPLC)
Synonyme(s) :
CCL4, MIP-1- β, Macrophage inflammatory protein 1-β, Small inducible cytokine A4, T-cell activation protein 2
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Essai
≥99% (HPLC)
≥99% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Poids mol.
~7.6 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Impuretés
endotoxin, tested
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
human ... CCL4(388372)
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Reconstitution
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :