SRP2154
HCV-NS4A/NS3-2a Protease,strain HC-J6 from hepatitis C virus
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Hepatitis C virus NS3 protease, NS3, NS4ANS3 complex, pfam02907
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
hepatitis C virus
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~22.7 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
750 μg/mL
Couleur
colorless to clear
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
hepatitis C virus ... HCVgp1(951475)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable