SRP2016
GAL4 [(1-147) - AH] from Saccharomyces cerevisiae
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Gal81
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
Saccharomyces cerevisiae
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥80% (SDS-PAGE)
Forme
frozen liquid
Poids mol.
~18.6 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
300 μg/mL
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
Couleur
colorless to clear
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Saccharomyces cerevisiae ... GAL4(855828)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable