Principaux documents
SRP0644
Sigma-Aldrich
PD-L1 (R125A), FC Fusion, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
B7 homolog 1, B7-H1, CD274, PD-L1, PDCD1L1, Programmed Cell Death 1 Ligand 1
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
54 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CD274(29126)
Description générale
Human secreted Programmed Cell Death 1 Ligand 1 (PD-L1)-Fc fusion protein, also known as CD274 and B7 homolog 1 (B7-H1) with a R125A mutation, GenBank Accession No. NM_014143, amino acids 19-239, fused at the Cterminus with the Fc portion of human IgG1,
with C-terminal Avitag expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 54 kDa.
Forme physique
Aqueous solution
Informations légales
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable