Key Documents
SRP0551
Sigma-Aldrich
Monkey (M. fascicularis) PD-1, FC Fusion
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CD279, HPD-L, PD-1, PDCD1, Programmed cell death 1, SLEB2
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
Nomenclature NACRES :
NA.26
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme
frozen liquid
Poids mol.
42.6 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
Description générale
Monkey secreted Programmed Cell Death 1 (PD-1)-Fc fusion protein, also known as CD279, PDCD1, and SLEB2, GenBank Accession No. NM_005018, a.a. 25-167, fused at the C-terminus to the Fc portion of human IgG1, expressed in a HEK293 cell expression system. MW = 42.6 kDa. Note: this protein runs at an apparent higher molecular weight due to glycosylation.
Forme physique
Aqueous solution
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable