SRP0512
PPID (CYP-40), GST-Tag
recombinant, expressed in E. coli
Synonyme(s) :
CYP-40, CyP-D, Cyclophilin-40, PPID, Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase D, Rotamase D, peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
About This Item
Produit recombinant
expressed in E. coli
Forme
frozen liquid
Poids mol.
67.5 kDa
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PPID(5481)
Description générale
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable