SRP0390
PRMT8 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
Histone-arginine N-methyltransferase 8, protein arginine N-methyltransferase 8
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
40.8 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PRMT8(56341)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable