SRP0337
Tyk2 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
JTK1, tyrosine kinase 2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
38 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Conditions de stockage
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
0.18 mg/mL
Technique(s)
activity assay: suitable
inhibition assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... TYK2(7297)
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable