SRP0290
Cathepsin F Active human
recombinant, expressed in FreeStyle™ 293-F cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
CATSF, CLN13
About This Item
Produits recommandés
Produit recombinant
expressed in FreeStyle™ 293-F cells
Pureté
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Activité spécifique
≥18 pmol/min-μg
Poids mol.
53 kDa
Technique(s)
activity assay: suitable
Solubilité
soluble
water: soluble
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... CTSF(8722)
Description générale
Human cathepsin F (GenBank Accession No. NM_003793), CD33 signal peptide(amino acids 1-16) + cathepsin S (amino acids 20-end), with C-terminal HIS tag, MW = 53 kDa (more than 58 kDa after post-modification), expressed in FreeStyle 293-F cells.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Informations légales
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable