SRP0238
cMet Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
HGFR, Hepatocyte growth factor receptor, RCCP2, Scatter factor receptor, met Proto-oncogene
About This Item
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Pureté
≥60% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
74 kDa
Conditionnement
pkg of 10 μg
Concentration
>0.02 mg/mL
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... MET(4233)
Description générale
Application
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires